Merck
BDPH9BCD8B04
Bide Pharmatech
1-(4-Bromophenyl)-4-chlorobutan-1-one
Synonyme(s) :
1-(4-bromophenyl)-4-chloro-1-butanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H10O1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.55
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H10BrClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(13)2-1-7-12/h3-6H,1-2,7H2
Inchi Key
WJKPUMBLABGUCQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé