Merck
Passer à
BDPH9BCD8F71
Bide Pharmatech
(3-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)phenyl)boronic acid
Synonyme(s) :
3-(2-ethoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H13O4B1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.02
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H13BO4/c1-2-15-10(12)7-8-4-3-5-9(6-8)11(13)14/h3-6,13-14H,2,7H2,1H3
Inchi Key
GDWZKERCECMYJX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark