Merck
Passer à
BDPH9BCD948B
Bide Pharmatech
6-(Diethylamino)nicotinaldehyde
Synonyme(s) :
6-(diethylamino)nicotinaldehyde
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H14O1N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10-6-5-9(8-13)7-11-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Diethylamino)nicotinaldehyde
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé