Merck
Passer à
BDPH9BCDA362
Bide Pharmatech
5-Chloro-8-iodo-1,6-naphthyridine
Synonyme(s) :
5-chloro-8-iodo[1,6]naphthyridine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H4N2Cl1I1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.49
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H4ClIN2/c9-8-5-2-1-3-11-7(5)6(10)4-12-8/h1-4H
Inchi Key
YSROTEYFZGPVRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloro-8-iodo-1,6-naphthyridine
Mentions de précaution
Mot-clé