Merck
BDPH9BCDA7E9
Bide Pharmatech
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
Synonyme(s) :
1-methyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H8N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.58
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C4H7N3.ClH/c1-7-3-2-6-4(7)5;/h2-3H,1H3,(H2,5,6);1H
Inchi Key
JWMWVKLQTDSFTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé