Merck
BDPH9BCDBAF3
Bide Pharmatech
4-(Pyridin-2-yldisulfanyl)pentanoic acid
Synonyme(s) :
4-(2-pyridinyldisulfanyl)pentanoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C10H13O2N1S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.35
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C10H13NO2S2/c1-8(5-6-10(12)13)14-15-9-4-2-3-7-11-9/h2-4,7-8H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
OOUPHXWHXYLQBK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé