Merck
BDPH9BCDBBA5
Bide Pharmatech
2-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
Synonyme(s) :
2-chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H8N3Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.61
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H8ClN3/c8-7-10-5-3-1-2-4(5)6(9)11-7/h1-3H2,(H2,9,10,11)
Inchi Key
FLSZZRQYAPQBEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C