Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C16H14O2/c1-11-5-3-4-6-15(11)12(2)13-7-9-14(10-8-13)16(17)18/h3-10H,2H2,1H3,(H,17,18)
Inchi Key
KMUWACOLXILRKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(1-(o-Tolyl)vinyl)benzoic acid
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé