Merck
Passer à
BDPH9BCDC8A0
Bide Pharmatech
(3-Methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Synonyme(s) :
(3-methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H11O2S1B1
Poids moléculaire :
182.05
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5,10-11H,1-2H3
Inchi Key
MKFDONWOZBIQGF-UHFFFAOYSA-N