Merck
Passer à
BDPH9BCDCBCA
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
Synonyme(s) :
1-(2-bromo-3-chlorophenyl)ethanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6O1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.49
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5(11)6-3-2-4-7(10)8(6)9/h2-4H,1H3
Inchi Key
KCCOVPPONJFFDS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark