Merck
Passer à
BDPH9BCDCD2F
Bide Pharmatech
Methyl 5-amino-2-methoxybenzoate
Synonyme(s) :
methyl 5-amino-2-methoxybenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H11O3N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Inchi Key
PSCXCIPPRCFAAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 5-amino-2-methoxybenzoate
hstatements
Mentions de précaution
Mot-clé