Merck
Passer à
BDPH9BCDDEA0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)acetate
Synonyme(s) :
tert-butyl 2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.26
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H18O4/c1-5-6-13-7-8-14-9-10(12)15-11(2,3)4/h1H,6-9H2,2-4H3
Inchi Key
UKKQWNXHEGQLMK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid