Merck
Passer à
BDPH9BCDE413
Bide Pharmatech
2-(4-Bromothiophen-2-yl)-N-(4-((6-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acetamide
Synonyme(s) :
2-(4-bromothiophen-2-yl)-N-(4-((6-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C21H22O1N5Br1S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.41
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C21H22BrN5OS/c1-14-10-19(26-21(23-14)27-8-2-3-9-27)24-16-4-6-17(7-5-16)25-20(28)12-18-11-15(22)13-29-18/h4-7,10-11,13H,2-3,8-9,12H2,1H3,(H,25,28)(H,23,24,26)
Inchi Key
ACDZBXZERLBYOW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals