Merck
BDPH9BCDEDCD
Bide Pharmatech
(2-Methylbenzo[d]oxazol-5-yl)methanol
Synonyme(s) :
(2-methyl-1,3-benzoxazol-5-yl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H9O2N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.18
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-6-10-8-4-7(5-11)2-3-9(8)12-6/h2-4,11H,5H2,1H3
Inchi Key
ZVBPKWNJXRJGOR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé