Merck
BDPH9BCDF91F
Bide Pharmatech
6-(Methylthio)pyridin-3-amine
Synonyme(s) :
6-(methylsulfanyl)-3-pyridinamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H8N2S1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H8N2S/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
Inchi Key
BEMNZDZGBAGRAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Brown Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Methylthio)pyridin-3-amine