Merck
Passer à
BDPH9BCDFB99
Bide Pharmatech
7-Azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Synonyme(s) :
7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H16N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.67
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-8(3-1)4-6-9-7-5-8;/h9H,1-7H2;1H
Inchi Key
CXZWHXOMYFCTNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
Mot-clé