Merck
Passer à
BDPH9BCDFBB5
Bide Pharmatech
2-(Aminomethyl)butan-1-ol
Synonyme(s) :
2-(aminomethyl)-1-butanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H13O1N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-2-5(3-6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Inchi Key
DHPOUEPMENIWGX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Aminomethyl)butan-1-ol