Merck
BDPH9BCDFD08
Bide Pharmatech
4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
4'-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H9O2F1
Poids moléculaire :
216.21
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H9FO2/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
Inchi Key
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-N