Accéder au contenu
BDPH9BCDFD7A
Bide Pharmatech
2-Methoxyacetamide
Synonyme(s) :
2-methoxyacetamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C3H7O2N1
Poids moléculaire :
89.09
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C3H7NO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
Inchi Key
MTEZLAATISORQK-UHFFFAOYSA-N