Merck
Passer à
BDPH9BCE050E
Bide Pharmatech
(4-Fluoro-3-methylphenyl)methanamine
Synonyme(s) :
4-fluoro-3-methylbenzylamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H10N1F1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.17
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-4H,5,10H2,1H3
Inchi Key
PQXWYQZQCWWMDQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Mot-clé