Merck
BDPH9BCE0DFE
Bide Pharmatech
Ethyl 5-bromo-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
Synonyme(s) :
ethyl 5-bromo-6-hydroxypyridazine-3-carboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7O3N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.05
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O3/c1-2-13-7(12)5-3-4(8)6(11)10-9-5/h3H,2H2,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
LRNXRVAADIJKCJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid