Merck
Passer à
BDPH9C021DFB
Bide Pharmatech
(1S,2S)-1-Amino-1-phenylpropan-2-ol hydrochloride
Synonyme(s) :
(1S,2S)-1-amino-1-phenylpropan-2-ol hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C9H14O1N1Cl1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.67
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(11)9(10)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9+;/m0./s1
Inchi Key
VIOJYFJDMKDXOT-DKXTVVGFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Mentions de précaution
Mot-clé