Merck
BL3H160C1913
BLD Pharmatech
4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Synonyme(s) :
4-bromo-3-chloro-2-methylaniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C7H7N1Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.5
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
IAWSZYHMEPZGKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
Mot-clé