Merck
Passer à
BL3H160C1917
BLD Pharmatech
(2-Amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
Synonyme(s) :
(2-amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
118,00 €
250 mg
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
193,00 €
1 g
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
540,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C6H7O1N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.04
MDL number:
Réf. du fournisseur: BD473346-100MG
118,00 €
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2,(H2,8,9)
Inchi Key
QTTCZUHBAQUDIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C