Merck
Passer à
BL3H9B131C19
BLD Pharmatech
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonyme(s) :
2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
250 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
28,00 €
1 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
50,00 €
5 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
194,00 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H3O2Cl2F3
Poids moléculaire :
259.01
MDL number:
Réf. du fournisseur: BD5557-250MG
28,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
Inchi Key
WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N