Merck
Passer à
COM448611368
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl (3Z)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)piperidine-1-carboxylate
Synonyme(s) :
tert-butyl (3Z)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidinecarboxylate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C14H23O4N1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.34
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-12(16)9-11-7-6-8-15(10-11)13(17)19-14(2,3)4/h9H,5-8,10H2,1-4H3/b11-9-
Inchi Key
ADHUSARVCHQJCU-LUAWRHEFSA-N
Purity
98%
Storage temp.
Refrigerated