Merck
Passer à
COM448635575
Combi-Blocks, Inc.
1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane
Synonyme(s) :
1-(5-bromo-2-pyridinyl)azepane
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
C11H15N2Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.16
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-10-5-6-11(13-9-10)14-7-3-1-2-4-8-14/h5-6,9H,1-4,7-8H2
Inchi Key
MTYJNKMYXIMVFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(5-Bromopyridin-2-yl)azepane