Merck
Passer à
ENA321763243
Enamine
4-[(5-cyanopyridin-2-yl)oxy]benzoic acid
Synonyme(s) :
4-[(5-cyano-2-pyridinyl)oxy]benzoic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
165,90 €
250 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
220,50 €
500 mg
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
379,10 €
1 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
503,90 €
2.5 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
944,60 €
5 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
1 374,90 €
10 g
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
2 017,10 €
A propos de cet article
Formule linéaire :
C13H8O3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.22
MDL number:
Réf. du fournisseur: EN300-74809-100MG
165,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C13H8N2O3/c14-7-9-1-6-12(15-8-9)18-11-4-2-10(3-5-11)13(16)17/h1-6,8H,(H,16,17)
Inchi Key
IVUDWMJNAPABOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
powder