Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mg | Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 232,20 € |
250 mg | Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 312,80 € |
500 mg | Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 548,10 € |
1 g | Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 698,90 € |
2.5 g | Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 1 324,20 € |
5 g | Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 1 939,10 € |
10 g | Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner. | 2 854,30 € |
A propos de cet article
Réf. du fournisseur: EN300-141355-100MG
232,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderInchi Code
1S/C6H16N2O/c1-9-6-5-8-4-2-3-7/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
LCVKUHWARTYVOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
hstatements
Mot-clé