Merck
MATH03871FCA
Matrix Scientific
2-(Bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Synonyme(s) :
2-(bromomethyl)pyrrolidine hydrobromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H11N1Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.96
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Inchi Code
1S/C5H10BrN.BrH/c6-4-5-2-1-3-7-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Inchi Key
XBSPZBZXDDWESK-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Storage temp.
Freezer/Argon
Country of Origin
US