192,00 €
192,00 €
Expédition prévue aujourd'huiDétails
A propos de cet article
Passer à
Nom du produit
Phosphate Test, reflectometric, 0.1-5.0 mg/L (PO43-), for use with RQflex® 10 Plus
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Plage de mesure
0.1-5.0 mg/L (PO43-)
Compatibilité
for use with RQflex® 10 Plus
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
15-25°C
1 of 4
Cet article | 1.14846 | 1.11138 | 1.10428 |
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate | specific analyte(s) phosphate |
| detection method reflectometric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| compatibility for use with RQflex® 10 Plus | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility - |
| description quantitative | description - | description - | description semi-quantitative |
| measuring range 0.1-5.0 mg/L (PO43-) | measuring range 0.2-3.0 mg/L (PO4-P) | measuring range 1.0-10 mg/L (P2O5), 1.3-13.4 mg/L (PO43-) | measuring range 10-500 mg/L (PO43-) |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
Description générale
Remarque sur l'analyse
- standard 1
0.4 - 0.6 mg/l - standard 21.7 - 2.3 mg/l - standard 33.5 - 4.5 mg/l
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1