Merck
94633321
Millipore
Isopak Stainless Steel Column IPS630 63 x 50
Slide 1 of 1
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
A propos de cet article
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
316L stainless steel bed support (20 µm)
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal (Chemraz)
Nylon surface (external)
acetal (polypropylene) surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel column tube
Paramètres
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
50 cm (19.7 in.)
Surface
3119 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
50-500 mm
Volume du lit
16-156 L
Diamètre
63 cm (24.8 in.)
Informations légales
ISOPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany