380,00 €
A propos de cet article
Passer à
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
B-Ly1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MS4A1(931)
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | MABF163D | MABF163C | FCMAB184F |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... MS4A1(931) | Gene Information human ... MS4A1(931) | Gene Information human ... MS4A1(931) | Gene Information human ... CD19(930) |
| conjugate FITC conjugate | conjugate violetFluor® 450 | conjugate PE | conjugate FITC conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone B-Ly1, monoclonal | clone 2H7, monoclonal | clone 2H7, monoclonal | clone HD37, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
Description générale
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Human Lymphocytes
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable