Merck
FXWXM20K0007
Mobius® Chrom 20 Flexware® Kit
1mm Post + Pre + Filter
Synonyme(s) :
Mobius® Chrom 20 Flexware® Kit (1mm Post + Pre + Filter)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
1 EA
21 530,00 €
21 530,00 €
Date d'expédition estimée le20 janvier 2026Détails
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116107
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Mobius® Chrom 20 Flexware® Kit, 1mm Post + Pre + Filter
product line
Mobius®
packaging
pkg of 1 packs
storage temp.
room temp
Quality Level
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
FXWXM20K0003MLABXM20KITFXWXM20K0008
product line
Mobius®
product line
Mobius®
product line
Mobius®
product line
Mobius®
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 packs
packaging
pkg of 1 packs
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Legal Information
FLEXWARE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..