Merck
KP15A05FF1
Lifegard 1.0 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 5, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL5 Lifegard 1.0 m 3/4 in. TC/TC
1 EA
219,00 €
219,00 €
Date d'expédition estimée le05 décembre 2025Détails
A propos de cet article
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 5
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
21.6 cm (8.5 in.)
Largeur
4.2 in.
Longueur nominale des cartouches
5 in. (12.5 cm)
Diamètre
10.7 cm (4.2 in.)
Surface de filtration
0.19 m2
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
21.6 cm (8.5 in.)
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Impuretés
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤105 mg/capsule
Matrice
Lifegard
Dimension de pores
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
KP15A05HH1KP15A05TT1KP15A10FF1
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
filtration area
0.19 m2
filtration area
0.19 m2
filtration area
0.19 m2
filtration area
0.46 m2
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 10
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
matrix
Lifegard
matrix
Lifegard
matrix
Lifegard
matrix
Lifegard
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
Description générale
Device Configuration: Capsule
Caractéristiques et avantages
Filter Grade: AP15
Format: Single Layer
Conditionnement
Double Easy-Open bag
Notes préparatoires
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: after a 2 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥2 L
Autres remarques
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Informations légales
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.