LSK2ABG20
Montage Antibody Purification Kit with PROSEP-G media
Antibody Purification
A propos de cet article
Passer à
Matériaux
glass bed support (porous)
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Montage®
Paramètres
20 mL sample volume (maximum in swinging bucket rotor)
Technique(s)
protein purification: suitable (antibody)
Volume du lit
1.6 mL
Taille des particules
75–125 μm
pH
2 – 9
Capacité
>10 mg binding capacity (rabbit IgG)
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Forme physique
Autres remarques