Merck
PBTK04310
Filtre membrane en PES, seuil de coupure nominal de 30 kDa
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Synonyme(s) :
Disques d’ultrafiltration, NMW de 30 kDa
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
10 EA
258,00 €
258,00 €
Expédition prévue aujourd'huiDétails
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41104903
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
polyethersulfone membrane
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Biomax®
Technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diamètre
44.5 mm
Diam. du filtre
44.5 mm
Surface de filtration
13.4 cm2
Dimension de pores
30 kDa NMWCO
Conditions d'expédition
ambient
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
PBTK04710PLTK04710PBTK06210
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
manufacturer/tradename
Biomax®
manufacturer/tradename
Biomax®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Biomax®
material
polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
polyethersulfone membrane
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
44.5 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
13.4 cm2
filtration area
17.3 cm2
filtration area
17.3 cm2
filtration area
28.7 cm2
Description générale
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes disques d'ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel et en polyéthersulfone (PES) Biomax. Elles sont déclinées en différents diamètres et dimensions de pores.
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage des solutions diluées. La microstructure hydrophile serrée des membranes Ultracel assure une rétention maximale ainsi qu'une adsorption minimale des protéines, de l'ADN ou d'autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de plus grands volumes d'échantillons plus concentrés (sérum, plasma, milieux de culture tissulaire conditionnés…).
Les disques de microfiltration en PVDF Durapore sont déclinés en trois dimensions de pores (0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm) et deux diamètres (63,5 mm et 75 mm).
Caractéristiques et avantages :
•Diamètres disponibles : 25 mm, 44,5 mm, 47 mm, 63,5 mm, 76 mm, 90 mm et 150 mm
• Membranes Ultracel, Durapore et Biomax déclinées en une multitude de dimensions de pores pour répondre à vos besoins de séparation
• Compatibles avec les cellules à agitation Amicon
Applications :
concentration, échange de tampon, dessalage
Code du filtre : PBTK
Présentation du dispositif : disques d'ultrafiltration
Type de filtre : ultrafiltration
Application
Membrane Biomax en polyéthersulfone, NMWCO de 30 kDa, 44,5 mm de diamètre
Autres remarques
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : réf. 13222
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Contenu apparenté
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.
The Amicon® Stirred Cell family of pressure-driven filtration devices provide an ideal solution for concentrating and buffer-exchanging large volumes of macrosolutes. These devices are available in multiple sizes to offer a wide range of processing volumes. Additionally, to accommodate expansion to even larger processing volumes, an external reservoir can be attached to any Amicon® Stirred Cell. Unlike ultrafiltration with tangential flow filtration (TFF) devices, which are manufactured with pre-sealed membranes, the Amicon® Stirred Cells use membrane discs, which are easily exchanged to match changing sample preparation needs.