Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41116155
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermanufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
2-8°C
General description
This liquid BPS Medium is optimized for use with many BPS Reporter Kits including:
- 60612: AP1 Reporter Kit (JNK Pathway)
- 60514: ARE Reporter Kit (Nrf2 Antioxidant Pathway)
- 60611: CRE/CREB Reporter Kit (cAMP/PKA Signaling Pathway)
- 60614: NF-κB Reporter Kit (NF-κB Signaling Pathway)
- 60509: Notch1/CSL Reporter Kit (Notch Signaling Pathway)
- 60654: SBE Reporter Kit (TGFβ/SMAD signaling pathway)
- 60511: SRE Reporter Kit (MAPK/ERK Signaling Pathway)
- 60500: TCF/LEF Reporter Kit (Wnt Signaling Pathway)
Application
Datasheets and Protocols may be found here.
Preparation Note
Sterile filtered (0.2 µm) and Mycoplasma-free
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename BPS Bioscience | manufacturer/tradename - |
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
10043-52-4
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :