Merck
Passer à
GN780263
Greiner MASTERBLOCK® storage microplate
96 well, polypropylene, capacity 1.0 mL, round (U) bottom, red
Synonyme(s) :
Greiner 780263, culture dish, culture plate, greiner plate, multiwell plate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polypropylene
Size:
96 wells
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polypropylene
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Greiner 780263
availability
available only in China
size
96 wells
suitability
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Legal Information
MASTERBLOCK is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH