366,00 €
366,00 €
A propos de cet article
Passer à
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
39-53 nmol/min·mg
Poids mol.
~74 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
rat ... Met(24553)
1 of 4
Cet article | SRP5302 | SRP5091 | T0203 |
|---|---|---|---|
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| mol wt ~74 kDa | mol wt ~81 kDa | mol wt ~66 kDa | mol wt ~68 kDa |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| specific activity 39-53 nmol/min·mg | specific activity 148-222 nmol/min·mg | specific activity 2.5-3.5 nmol/min·mg | specific activity 6-8 nmol/min·mg |
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Instructions