Merck
Pular para
1103003
USP
Cetyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15OH
Número CAS:
Peso molecular:
242.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1748475
eCl@ss:
25140904
O produto 1103003 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
8.34 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 43 °C)
API family
cetyl alcohol
autoignition temp.
483 °F
expl. lim.
8 %
manufacturer/tradename
USP
bp
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cetyl alcohol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cetyl Esters Wax
  • Cetostearyl Alcohol
  • Hydrogenated Lanolin
  • Sodium Cetostearyl Sulfate
  • Oleyl Alcohol
  • Stearyl Alcohol
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cetyl alcohol
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)