MilliporeSigma
MFGL06SH3
Durapore® 0,22 µm, Capsule de remplissage final Millipak®
Millipak® Final Fill 60
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
MFGL06SH3
1 580,00 $
1 580,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
A propos de cet article
Code UNSPSC :
23151806
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 60
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Autres remarques
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
  • Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..