MilliporeSigma
Passer à
EHNC012001
MISSION® esiRNA
targeting human RP11-580I1.2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
20 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
359,00 $
50 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
646,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
ATCCTTCCCCAGCTGAAACTTCACTTGAGACCTTCTCATTGGCCATCATCGACATCTGGATTCATGATACAGAGAAACTTGAGTAATGATGACAATAGCAGTCCAGCCTGCATGGATGCTGACATGGATGCTGTCTCCCATTCTTACCACTGGATGTCAAGAACTGCTAGATGCGATCCAGCCAGTCTGTACTCGACTCTCAGTTCCATCTTCTCAACTCACAGTGTCTTCCAAAGTCCATGCCACACCACAGCCTGGAAGATC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
EHNC002451EHNC009361EHNC007301
description
targeting human RP11-580I1.2
description
targeting human RP11-326C3.11
description
targeting human AC010538
description
targeting human CTC-445B21.1
esiRNA cDNA target sequence
ATCCTTCCCCAGCTGAAACTTCACTTGAGACCTTCTCATTGGCCATCATCGACATCTGGATTCATGATACAGAGAAACTTGAGTAATGATGACAATAGCAGTCCAGCCTGCATGGATGCTGACATGGATGCTGTCTCCCATTCTTACCACTGGATGTCAAGAACTGCTAGATGCGATCCAGCCAGTCTGTACTCGACTCTCAGTTCCATCTTCTCAACTCACAGTGTCTTCCAAAGTCCATGCCACACCACAGCCTGGAAGATC
esiRNA cDNA target sequence
CTGCTGAGTCCAAAGTCACCGCGGCATACCCAGCTCGGCAGACTCCCCTTAGTACGAAACTGCTTCCATCAGTAAAATATTCAATGTCCAGGTCCCCGAGGGGCCAATCTGTTAAATCTTTCCAGCTTGAGAACACTTTATCTACCACGTCCACACAGCAATGAAGGGGACTTCCTGTGTAGGGTCCAGCCCTACGGGGGCTTAGCGGGTGTTCTCCCCGTGTGCAGAGACAAGAGATCGTAAGAAATAAAGACACAAGACAAACAGATAAAGAGAAAACAGCTGGGCC
esiRNA cDNA target sequence
GCCACTTGCTTCCTTCAGTCTCCTGGAGTCCCCATGTCCTGAACACAGAGGAGGCACCCAAATGCTTGCTGAAGCCACATCCCTGGACCAAGTGACCTGACCCTCACCTGGAGGACCTTCACCTTCACCTCTCACCTGGAGGACCCTCTCACCTGGAAGACTCTCTCACCTGGAGGACCACCCCACCTGAAGGACTCCCAACTGGAGGACCCTCTTACCTGGGGGACCCCCTCCGCTGGAGGACCCTCTCACCTGGAGGACCCTCTTACCTGGAGGGCCCTTCACCTGGGGGACTCCCCCACCTAGAGGATCCTCTTACCTGGAGGTCCC
esiRNA cDNA target sequence
TGTGCAAAGAGTTATCCTGGAATAGAAATGCTGAAAATATATTTTCAAGAAGTTTTAAAATTCTAGGCTGGCCTCAATGTATTCAGTAGCATGCCAGAAACAGAAAAAAAAATTTAATCTCTCCATTTGCTTATTCCTATTAACATATATAGAAAAAAAACTTGCTCTAAACCTAATGCCTATGCGATATGTTTGTTTCCTGATGCTGATGATAAATCATAACCGGGCACTTGGTTATATTTTTTAATGTTCTACATTTCTAGCACTGCTACTGTATTCACAATGAGCTTTATATCTGACAGTAATTTTATTTTCAGGTTCAGTCATATGATGCCTTTCTATAGGAATAGGTTCTATCACAGGAACAAATTATTCAAATCTAGTTTAACGGACTCAGCAATTCTCCTCAGTTTTATCTTGGGCATTTTGTATTCCTTTGCCTAAACCTAGTGGCTATGTAACAATTCAATTACCAAAGTCCTTCATCCAGAAAGTGCTGTTGATTTCC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
GenBank accession no.
DR001675
GenBank accession no.
AC136475
GenBank accession no.
AC010538
GenBank accession no.
AC008505
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
WGK
WGK 1