Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
20 μg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 359,00 $ |
50 μg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 646,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Se connecter pour consulter vos tarifs
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderdescription
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AGTCGAGAGCTGGAGTCAGGCGCCGCTCACGCTGGGATGACGGAGTGTTAACCTCAGACTCTGGGTCCCTTTGGGCCGAAGCTTTAAGAAAACAGGGGCAGCGAGCCCGGCGTCCCAAGGAGCCTTGCCAAACTGGGCATGGAGAACGGGCCTCCTGGATGGCCACCCGCCCAGCTGCCAAAGAGGCCGGAGAGCTGGAGCCGGGACTTGGAGGATCTTCTTCAGAGAGGCAGGAGGGCGGTCCGAACGTGCCCCCACCCCTGACCTCAAGCCCATGTGGAGAGGGCCAACAGAGCCTCTTGGAGAGCTGGATTTGCGTCCTCTGCAGCTTGGGGGACACGTCGTTGATGGTGACTGACACGCCCCAGAGATAGTGACATGATGATTAAGAGTGACAGCCTGAGGGA
Ensembl | human accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C