| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
20 μg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 359,00 $ |
50 μg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 646,00 $ |
A propos de cet article
359,00 $
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCTCGCCCTAGATAAACGTCAAAGGAGGCGGTCAGCGCTCTGAAAAGCTAAGCTTTTCCCGGCACATCCCTGTGTGCGAGCACATGCCAAGTACGTGAATGCAAACATATGTATTTAAGCTGGATTTATCATTCTGCACCTTAGCGTGAAGCCAGCTTCAGAACTTATATAAAAGTGAAAAGCGCCCTCAAAAGTTCAGACTTGCCCCCCCCATCCCCGGCGAAGTTCAAACTCTGCCTGGCTTTGCTCGCTCTTTCCCTACCAGCACTCAGACCGACGAGCTTGTTGGCTCAGAGAGATCCAGAAGCGGTTTCTAAGAACTAGTCACGTACAGTCTGGGCTCAGCAACGTGTCCAGCTGTTTTCTGCGCCTGTTACCCTGTTTGCACGATCCAGTTAACCCAGATGTTAAAGGACAGAGCCCAGAGAGAGCAGTGGAATGCGTGGAATGTACCCCTGGTGGACCTCTATGTAGCTTGACCTGATTGATGTCCTGGGAATCCCAGAATCCAAAGTTGG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable