Principaux documents
Passer à
EMU166321
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ensmusg00000052767
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
20 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
359,00 $
50 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
646,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
359,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
​
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GCCAAATGTTCCTATGCAGTTCACAACTCACACACCTCTTTGCGTCAGTTATGAAATGAAGTTGACTGGTAATTTATGTTAGTGAATGGTACCCATCCATCCATCCATCCACTTATCCATCTATCTATTCATTTATTTATCCATCCATCCATCTATCCAGCAATTCATTCATTTATCCATCTATCCACTTAGCTATACCCCAAGGGACCTACAAGATATACCTGATCGTTTTCTTTCTACTTCAGGCTCAGCACCTCATACCATTGACTTAACTTCTTTTCCACCCCCAGATGGGGTTTACACCACCTGCCCGCTGCCCCCCCAGAAAGGAATCTCATCTTCCTCTGAACTACAACGCCAGCTTCCTAAAAGGCCACTGCCACCAATTTTGTTCTGCAGTGTTCATTTCCATTTCCCTAAACAGAAGGTGTATAAACTAAGCCAGAGGAAGCCAGAAAATTAGAGAATCTTCCCAGAATATATTTGATCACAGTCCTTTCTTTAAGTCTTGG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable