Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
50 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 147,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
NB.23
UNSPSC Code:
41104900
eCl@ss:
32150313
Material:
sheets
Packaging:
pack of 50 ea
147,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
sheets
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Cytiva Article No. 80-6207-30, Cytiva TE46
size
14.5 x 21.5 cm
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description size 14.5 x 21.5 cm | description size 9 x 10.5 cm | description size 21 x 26 cm | description size 14 x 16 cm |
| manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6207-30, Cytiva TE46 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6205-40, Cytiva TE26 | manufacturer/tradename Cytiva TE76, Cytiva Article No. 80-6211-29 | manufacturer/tradename Cytiva Article No. 80-6211-67, Cytiva TE76-1416 |
| material sheets | material sheets | material sheets | material sheets |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea |
| size 14.5 x 21.5 cm | size 9 x 10.5 cm | size 21 x 26 cm | size 14 x 16 cm |