Merck
810339P
Avanti
Cyanine 3.5 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3-(5-carboxypentyl)-1,1-dimethyl-2-((1E,3E)-3-(1,1,3-trimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-1H-benzo[e]indol-3-ium chloride
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H41ClN2O2
Poids moléculaire :
593.20
Code UNSPSC :
12352211
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (810339P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Fluorescence
λex 585 nm; λem 610 nm
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)C(C)(C)c2c1ccc1ccccc21
Description générale
Cyanine 3.5, free acid is a near-infrared fluorescent probe that can be used to label biomolecules such as peptides.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC