Merck
810354P
Avanti
Sulfo-Cyanine 3 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Sulfo-Cyanine 3 free acid, potassium 1-(5-carboxypentyl)-3,3-dimethyl-2-((E)-3-((E)-1,3,3-trimethyl-5-sulfonatoindolin-2-ylidene)prop-1-en-1-yl)-3H-indol-1-ium-5-sulfonate
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H35KN2O8S2
Poids moléculaire :
654.84
Code UNSPSC :
12352213
Nomenclature NACRES :
NA.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg 810354P-5MG
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
fluorescent lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN1\C(=C\C=C\C2=[N+](CCCCCC(O)=O)c3ccc(cc3C2(C)C)S([O-])(=O)=O)C(C)(C)c2cc(ccc12)S(=O)(=O)O[K]
Application
Lipids Research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810354P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC