Merck
860161P
Avanti
Cer 1 (d18:1(D7)/28:0/18:2)
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-[28-linoleoyloxy octacosanoyl]-D-erythro-sphingosine(d7)
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C64H114D7NO5
Poids moléculaire :
991.69
Code UNSPSC :
12352211
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
synthetic
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860161P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Description générale
Ceramide 1 (d18:1(d7)/28:0/18:2) is natural component of human skin. It plays a key role in preventing water loss, healing the skin, and maintaining the integrity of the skin.
Caractéristiques et avantages
This product is deuterated which allows for better understanding of the structure, dynamics, and function of cell membranes.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC